2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53138-1G PC53138-250MG
APOSPC53138-1GEA 1430 DKK
APOSPC53138-1G APOSPC53138-250MG
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185636
CAS-nummer: 136916-19-3