5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53126-100MG PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA 1300 DKK
APOSPC53126-100MG APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₄F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193496
CAS-nummer: 617678-32-7