5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53121-1G PC53121-250MG PC53121-5G
APOSPC53121-1GEA 785 DKK
APOSPC53121-1G APOSPC53121-250MG APOSPC53121-5G
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
5-Bromo-2,4-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20231458
CAS-nummer: 355423-48-2