3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 5670 DKK
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₂BrF₅O
Molekylvægt: 288.997 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29036692
CAS-nummer: 1980053-04-0