1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53099-1G PC53099-250MG PC53099-5G
APOSPC53099-1GEA 3170 DKK
APOSPC53099-1G APOSPC53099-250MG APOSPC53099-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol 85%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol
Formel: C₁₄H₅F₂₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792520
CAS-nummer: 39239-77-5