2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53097-1G PC53097-5G
APOSPC53097-1GEA 1640 DKK
APOSPC53097-1G APOSPC53097-5G
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Formel: C₇H₅F₂IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28986200
CAS-nummer: 1936250-49-5