Perfluorobutyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 1370 DKK
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Formel: C₄BrF₉
Molekylvægt: 298.932 g/mol
Kogepunkt: 43…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082622
CAS-nummer: 375-48-4