Perfluoro(3-ethylpentane)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pentane, Flutec PP70
PC53050-1G PC53050-5G
APOSPC53050-1GEA 712 DKK
APOSPC53050-1G APOSPC53050-5G
Perfluoro(3-ethylpentane)
Perfluoro(3-ethylpentane)
Formel: C₇F₁₆
Molekylvægt: 388.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28900770
CAS-nummer: 2690-05-3