2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53048-1G PC53048-5G
APOSPC53048-1GEA 3860 DKK
APOSPC53048-1G APOSPC53048-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅F₄IO₃S
Molekylvægt: 384.087 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28963744
CAS-nummer: 1935452-03-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III