5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53047-1G PC53047-5G
APOSPC53047-1GEA 1420 DKK
APOSPC53047-1G APOSPC53047-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅BrF₄O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28963743
CAS-nummer: 1936290-01-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III