6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC53041-1G
PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA
1240
DKK
APOSPC53041-1G
APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03840797 CAS-nummer: 884495-47-0 |