2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC53038-1G PC53038-250MG
APOSPC53038-1GEA 5670 DKK
APOSPC53038-1G APOSPC53038-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅
Molekylvægt: 275.013 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28897198
CAS-nummer: 1934665-18-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 III