6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53032-1G PC53032-250MG
APOSPC53032-1GEA 3050 DKK
APOSPC53032-1G APOSPC53032-250MG
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄F₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28155024
CAS-nummer: 1360936-21-5