5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2-Nitro-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53031-1G PC53031-5G
APOSPC53031-1GEA 3050 DKK
APOSPC53031-1G APOSPC53031-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formel: C₈H₅F₄NO₃
Molekylvægt: 239.124 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28155023
CAS-nummer: 334929-98-5