2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-6-fluoroanthranilonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoroaniline
PC53029-1G PC53029-250MG PC53029-5G
APOSPC53029-1GEA 175 DKK
APOSPC53029-1G APOSPC53029-250MG APOSPC53029-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molekylvægt: 215.022 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28155022
CAS-nummer: 1279865-14-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III