3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53028-1G PC53028-5G
APOSPC53028-1GEA 3600 DKK
APOSPC53028-1G APOSPC53028-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28155021
CAS-nummer: 1805575-98-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III