3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53027-1G PC53027-5G PC53027-250MG
APOSPC53027-1GEA 3660 DKK
APOSPC53027-1G APOSPC53027-5G APOSPC53027-250MG
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28140553
CAS-nummer: 1704367-13-4