3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53026-1G PC53026-5G
APOSPC53026-1GEA 2710 DKK
APOSPC53026-1G APOSPC53026-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28140552
CAS-nummer: 1820673-55-9