3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 491 DKK
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11856020
CAS-nummer: 1114809-13-0