3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53023-1G PC53023-5G
APOSPC53023-1GEA 1500 DKK
APOSPC53023-1G APOSPC53023-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molekylvægt: 224.458 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28140550
CAS-nummer: 1702023-23-1