3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 2180 DKK
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28140548
CAS-nummer: 1820649-92-0