2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 861 DKK
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClFN₃O
Smeltepunkt: 148…151 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02629720
CAS-nummer: 16255-90-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III