Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53009-1G PC53009-5G PC53009-25G
APOSPC53009-1GEA 164 DKK
APOSPC53009-1G APOSPC53009-5G APOSPC53009-25G
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel: C₄H₅F₃O₃
Kogepunkt: 57…59 °C ( 120 mm Hg)
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054295
CAS-nummer: 156783-95-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III