2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530060-1G PC530060-500MG
APOSPC530060-1GEA 3930 DKK
APOSPC530060-1G APOSPC530060-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine
Formel: C₁₃H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971088
CAS-nummer: 869945-30-2