(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530047-1G PC530047-250MG PC530047-500MG
APOSPC530047-1GEA 6540 DKK
APOSPC530047-1G APOSPC530047-250MG APOSPC530047-500MG
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂FNO
Molekylvægt: 169.196 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214637
CAS-nummer: 200267-65-8