b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530046-1G PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA 7460 DKK
APOSPC530046-1G APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Formel: C₈H₉ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16040267
CAS-nummer: 1250241-63-4