b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530044-1G PC530044-250MG PC530044-500MG
APOSPC530044-1GEA 5890 DKK
APOSPC530044-1G APOSPC530044-250MG APOSPC530044-500MG
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744986
CAS-nummer: 35373-68-3