b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530043-1G PC530043-250MG PC530043-500MG
APOSPC530043-1GEA 7060 DKK
APOSPC530043-1G APOSPC530043-250MG APOSPC530043-500MG
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11213673
CAS-nummer: 1094709-76-8