N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530040-1G PC530040-500MG
APOSPC530040-1GEA 5250 DKK
APOSPC530040-1G APOSPC530040-500MG
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine
Formel: C₁₄H₁₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08544102
CAS-nummer: 864539-94-6