(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC530039-1G PC530039-250MG
APOSPC530039-1GEA 7100 DKK
APOSPC530039-1G APOSPC530039-250MG
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253775
CAS-nummer: 306281-86-7