(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
PC530038-1G PC530038-250MG
APOSPC530038-1GEA 3550 DKK
APOSPC530038-1G APOSPC530038-250MG
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09256371
CAS-nummer: 1213968-04-7