6-Fluoro-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530037-1G
PC530037-250MG
PC530037-500MG
APOSPC530037-1GEA
7360
DKK
APOSPC530037-1G
APOSPC530037-250MG
APOSPC530037-500MG
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
6-Fluoro-D-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17214432 CAS-nummer: 108391-82-8 |