6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Trp(6-F)-OH, (S)-2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530036-1G PC530036-250MG
APOSPC530036-1GEA 2380 DKK
APOSPC530036-1G APOSPC530036-250MG
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
6-Fluoro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molekylvægt: 222.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00137731
CAS-nummer: 19310-00-0