4-Fluoro-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530035-1G PC530035-250MG PC530035-500MG
APOSPC530035-1GEA 7360 DKK
APOSPC530035-1G APOSPC530035-250MG APOSPC530035-500MG
4-Fluoro-D-tryptophan 97%
4-Fluoro-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565752
CAS-nummer: 110221-04-0