7-Fluoro-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530033-1G PC530033-250MG PC530033-500MG
APOSPC530033-1GEA 7360 DKK
APOSPC530033-1G APOSPC530033-250MG APOSPC530033-500MG
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
7-Fluoro-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molekylvægt: 222.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264338
CAS-nummer: 138514-98-4