7-Fluoro-L-tryptophan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-2-Amino-3-(7-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-F)-OH
PC530032-100MG PC530032-1G PC530032-250MG
APOSPC530032-100MGEA 1370 DKK
APOSPC530032-100MG APOSPC530032-1G APOSPC530032-250MG
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
7-Fluoro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molekylvægt: 222.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264337
CAS-nummer: 138514-97-3