5-Fluoro-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-F)-OH
PC530031-1G PC530031-250MG PC530031-500MG
APOSPC530031-1GEA 6540 DKK
APOSPC530031-1G APOSPC530031-250MG APOSPC530031-500MG
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
5-Fluoro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molekylvægt: 222.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066470
CAS-nummer: 16626-02-1