Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530030-1G PC530030-250MG PC530030-500MG
APOSPC530030-1GEA 6540 DKK
APOSPC530030-1G APOSPC530030-250MG APOSPC530030-500MG
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan
Formel: C₁₆H₁₉FN₂O₄
Molekylvægt: 322.331 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264332
CAS-nummer: 114926-41-9