3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530025-1G PC530025-250MG PC530025-500MG
APOSPC530025-1GEA 5250 DKK
APOSPC530025-1G APOSPC530025-250MG APOSPC530025-500MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18071794
CAS-nummer: 1236862-38-6