4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA 578 DKK
APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Massefylde: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10567022
CAS-nummer: 130365-87-6