(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530016-1G PC530016-5G
APOSPC530016-1GEA 447 DKK
APOSPC530016-1G APOSPC530016-5G
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Molekylvægt: 233.187 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363507
CAS-nummer: 936630-57-8