4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530008-1G PC530008-250MG PC530008-500MG
APOSPC530008-1GEA 4910 DKK
APOSPC530008-1G APOSPC530008-250MG APOSPC530008-500MG
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
4-Fluoro-DL-homophenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07372156
CAS-nummer: 225233-79-4