2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530003-1G PC530003-250MG
APOSPC530003-1GEA 2410 DKK
APOSPC530003-1G APOSPC530003-250MG
2,5-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,5-Difluoro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371999
CAS-nummer: 266360-61-6