3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52826-1G PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA 5890 DKK
APOSPC52826-1G APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₄BCl₂F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2304546-23-2