4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52716-1G PC52716-250MG PC52716-5G
APOSPC52716-1GEA 2460 DKK
APOSPC52716-1G APOSPC52716-250MG APOSPC52716-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23707414
CAS-nummer: 1427439-32-4