Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52715-1G PC52715-250MG PC52715-5G
APOSPC52715-1GEA 2910 DKK
APOSPC52715-1G APOSPC52715-250MG APOSPC52715-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23707535
CAS-nummer: 1427390-96-2