4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52714-1G PC52714-250MG PC52714-5G
APOSPC52714-1GEA 4080 DKK
APOSPC52714-1G APOSPC52714-250MG APOSPC52714-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733869
CAS-nummer: 1780699-03-7