Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52710-10G PC52710-25G
APOSPC52710-10GEA 1920 DKK
APOSPC52710-10G APOSPC52710-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Formel: C₆H₆F₉O₃P
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009902
CAS-nummer: 370-69-4