3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)phenol, 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5269-1G PC5269-250MG
APOSPC5269-1GEA 1830 DKK
APOSPC5269-1G APOSPC5269-250MG
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.124 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08532490
CAS-nummer: 72534-45-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III