2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5251-100MG PC5251-1G PC5251-250MG
APOSPC5251-100MGEA 872 DKK
APOSPC5251-100MG APOSPC5251-1G APOSPC5251-250MG
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₅F₅O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11501046
CAS-nummer: 1159512-31-8